2-Amino-4,6-dimethylpyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6121-25G OR6121-5G
APOSOR6121-25GEA 133 EUR
APOSOR6121-25G APOSOR6121-5G
2-Amino-4,6-dimethylpyridine 97%
2-Amino-4,6-dimethylpyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 235 °C
Pto. de fusión: 63…64 °C
Pto. de inflamación: 121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006322
Núm. CAS: 5407-87-4
EINECS: 226-470-9