5-Bromopyridine-3,4-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61210-5G OR61210-10G
APOSOR61210-5GEA 224 EUR
APOSOR61210-5G APOSOR61210-10G
5-Bromopyridine-3,4-diamine
5-Bromopyridine-3,4-diamine
Formula: C₅H₆BrN₃
MW: 188,03 g/mol
Pto. de fusión: 140…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01692479
Núm. CAS: 4635-08-9