N-Benzylguanidinium acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR61212-1G OR61212-5G
APOSOR61212-1GEA 125 EUR
APOSOR61212-1G APOSOR61212-5G
N-Benzylguanidinium acetate
N-Benzylguanidinium acetate
Formula: C₁₀H₁₅N₃O₂
MW: 209.25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864972
Núm. CAS: 2211-57-6