2-Acetyl-5-bromo-2H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61229-1G OR61229-250MG
APOSOR61229-1GEA 183 EUR
APOSOR61229-1G APOSOR61229-250MG
2-Acetyl-5-bromo-2H-indazole
2-Acetyl-5-bromo-2H-indazole
Formula: C₉H₇BrN₂O
Pto. de fusión: 133…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100122
Núm. CAS: 1195623-05-2