2-Butil-5-nitrobenzoxazol
Proveedor: Apollo Scientific
OR61231-1G OR61231-10G OR61231-5G
APOSOR61231-1GEA 63.8 EUR
APOSOR61231-1G APOSOR61231-10G APOSOR61231-5G
2-Butil-5-nitrobenzoxazol
2-Butil-5-nitrobenzoxazol
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663810
Núm. CAS: 886360-98-1