2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-bromothiazole monohydrobromide, 2-Amino-5-bromothiazole HBr
OR6124-25G OR6124-5G OR6124-1G
APOSOR6124-25GEA 181 EUR
APOSOR6124-25G APOSOR6124-5G APOSOR6124-1G
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide 97%
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide
Formula: C₃H₃BrN₂S
Pto. de fusión: 163…165 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012712
Núm. CAS: 61296-22-8
EINECS: 262-699-0