4-Tolualdehído 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61250-100G OR61250-2.5KG OR61250-500G
APOSOR61250-100GEA 21.9 EUR
APOSOR61250-100G APOSOR61250-2.5KG APOSOR61250-500G
4-Tolualdehído 96%
4-Tolualdehído
Formula: C₈H₈O
Pto. Ebullición: 204 °C
Pto. de fusión: –6 °C
Densidad: 1,018 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006954
Núm. CAS: 104-87-0
EINECS: 203-246-9