2-Amino-6-methylpyrazine 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 6-Methylpyrazin-2-amine

OR6126-1G OR6126-250MG OR6126-5G
APOSOR6126-1GEA 66.7 EUR
APOSOR6126-1G APOSOR6126-250MG APOSOR6126-5G
2-Amino-6-methylpyrazine 97%
2-Amino-6-methylpyrazine
Formula: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Pto. de fusión: 121…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235193
Núm. CAS: 5521-56-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR