1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydroindole, 6,7-Dihydro-1H-indol-4(5H)-one
OR61260-25G
APOSOR61260-25GEA 77 EUR
APOSOR61260-25G
1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one
1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one
Formula: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Pto. de fusión: 190 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075438
Núm. CAS: 13754-86-4