2-Oxetanemethanamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Aminomethyl)oxetane, Oxetan-2-ylmethanamine
OR61268-1G OR61268-250MG
APOSOR61268-1GEA 493 EUR
APOSOR61268-1G APOSOR61268-250MG
2-Oxetanemethanamine
2-Oxetanemethanamine
Formula: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD17214171
Núm. CAS: 882402-12-2