Diethyl iminodiacetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61269-100G OR61269-25G
APOSOR61269-100GEA 0 EUR
APOSOR61269-100G APOSOR61269-25G
Diethyl iminodiacetate 98%
Diethyl iminodiacetate
Formula: C₈H₁₅NO₄
Pto. Ebullición: 208 °C
Densidad: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041925
Núm. CAS: 6290-05-7
EINECS: 228-533-6