2-Amino-3-chloropyrazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloropyrazin-2-amine, 3-Chloro-2-pyrazinamine
OR6127-5G OR6127-1G OR6127-25G
APOSOR6127-5GEA 21.9 EUR
APOSOR6127-5G APOSOR6127-1G APOSOR6127-25G
2-Amino-3-chloropyrazine 97%
2-Amino-3-chloropyrazine
Formula: C₄H₄ClN₃
MW: 129.55 g/mol
Pto. Ebullición: 248 °C
Pto. de fusión: 167…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114305
Núm. CAS: 6863-73-6