Glicinato de terc-butilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 2-aminoacetate, tert-Butyl Glycinate
OR61270-25G OR61270-5G
APOSOR61270-25GEA 34.8 EUR
APOSOR61270-25G APOSOR61270-5G
Glicinato de terc-butilo 97%
Glicinato de terc-butilo
Formula: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.18 g/mol
Pto. Ebullición: 29…31 °C/2mmHg
Densidad: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038194
Núm. CAS: 6456-74-2