N-Carbobenzyloxy-L-alanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR61272-100G
OR61272-1KG
OR61272-500G
APOSOR61272-100GEA
60.9
EUR
APOSOR61272-100G
APOSOR61272-1KG
APOSOR61272-500G
N-Carbobenzyloxy-L-alanine 97%
N-Carbobenzyloxy-L-alanine
Formula:
C₁₁H₁₃NO₄ Pto. de fusión: 82…87 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002640 Núm. CAS: 1142-20-7 EINECS: 214-532-8 |