N-Boc-L-alaninol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61273-100G OR61273-25G OR61273-5G
APOSOR61273-100GEA 0 EUR
APOSOR61273-100G APOSOR61273-25G APOSOR61273-5G
N-Boc-L-alaninol 95%
N-Boc-L-alaninol
Formula: C₈H₁₇NO₃
Pto. de fusión: 59…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043121
Núm. CAS: 79069-13-9