N-Carbobenzoxy-L-proline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR61280-100G OR61280-25G OR61280-500G
APOSOR61280-100GEA 24.8 EUR
APOSOR61280-100G APOSOR61280-25G APOSOR61280-500G
N-Carbobenzoxy-L-proline 98%
N-Carbobenzoxy-L-proline
Formula: C₁₃H₁₅NO₄
Pto. de fusión: 76…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003170
Núm. CAS: 1148-11-4