Hidrogeno-(S)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(terc-butilo)
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-proline, N-Boc-L-proline, N-α-t-Boc-L-Proline, BOC-L-Proline, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
OR61282-100G OR61282-25G
APOSOR61282-100GEA 90.2 EUR
APOSOR61282-100G APOSOR61282-25G
Hidrogeno-(S)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(terc-butilo)
Hidrogeno-(S)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(terc-butilo)
Formula: C₁₀H₁₇NO₄
Pto. de fusión: 133…136 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037324
Núm. CAS: 15761-39-4
EINECS: 239-848-3