5-Bromo-2-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61286-1G OR61286-25G OR61286-5G
APOSOR61286-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61286-1G APOSOR61286-25G APOSOR61286-5G
5-Bromo-2-nitroaniline
5-Bromo-2-nitroaniline
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Pto. de fusión: 151…153 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09056836
Núm. CAS: 5228-61-5