4-Amino-2,6-dicloropirimidina 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dichloropyrimidin-4-ylamine
OR6129-25G OR6129-5G
APOSOR6129-25GEA 26.1 EUR
APOSOR6129-25G APOSOR6129-5G
4-Amino-2,6-dicloropirimidina 98+%
4-Amino-2,6-dicloropirimidina
Formula: C₄H₃Cl₂N₃
Pto. de fusión: 258…267 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00038015
Núm. CAS: 10132-07-7
EINECS: 233-369-3