6-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61291-1G OR61291-25G OR61291-5G
APOSOR61291-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61291-1G APOSOR61291-25G APOSOR61291-5G
6-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine 98%
6-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
Formula: C₆H₅ClN₂O₃
MW: 188,5700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09033798
Núm. CAS: 40851-91-0