3-Oxopentanenitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR61297-25G OR61297-5G
APOSOR61297-25GEA 524 EUR
APOSOR61297-25G APOSOR61297-5G
3-Oxopentanenitrile 97%
3-Oxopentanenitrile
Formula: C₅H₇NO
MW: 97.117 g/mol
Pto. de fusión: 27…30 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07367087
Núm. CAS: 33279-01-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III