3-Aminopyridazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6130-1G OR6130-5G
APOSOR6130-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6130-1G APOSOR6130-5G
3-Aminopyridazine 97%
3-Aminopyridazine
Formula: C4H5N3
MW: 95,10 g/mol
Pto. de fusión: 168…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01529869
Núm. CAS: 5469-70-5