Dodecilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR61300-100G OR61300-1KG OR61300-500G
APOSOR61300-100GEA 79.9 EUR
APOSOR61300-100G APOSOR61300-1KG APOSOR61300-500G
Dodecilamina 97%
Dodecilamina
Formula: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
Pto. Ebullición: 247…249 °C
Pto. de fusión: 27…31 °C
Densidad: 0,806 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008154
Núm. CAS: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
UN: 3259
ADR: 8,II