3-Methoxy-4-nitrobenzenecarbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61302-1G OR61302-250MG OR61302-5G
APOSOR61302-1GEA 88.6 EUR
APOSOR61302-1G APOSOR61302-250MG APOSOR61302-5G
3-Methoxy-4-nitrobenzenecarbonitrile
3-Methoxy-4-nitrobenzenecarbonitrile
Formula: C₈H₆N₂O₃
Pto. de fusión: 125…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11977368
Núm. CAS: 177476-75-4