3-Dimethylamino-1-pyridin-2-ylpropenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Dimethylamino)-1-(pyridin-2-yl)prop-2-en-1-one
OR61305-100G OR61305-25G
APOSOR61305-100GEA 536 EUR
APOSOR61305-100G APOSOR61305-25G
3-Dimethylamino-1-pyridin-2-ylpropenone 98%
3-Dimethylamino-1-pyridin-2-ylpropenone
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Pto. de fusión: 126…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00115039
Núm. CAS: 66521-54-8