5-Bromobenzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromobenzo[d]oxazole
OR61307-1G
APOSOR61307-1GEA 24.8 EUR
APOSOR61307-1G
5-Bromobenzoxazole
5-Bromobenzoxazole
Formula: C₇H₄BrNO
MW: 198,0200 g/mol
Pto. de fusión: 37…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095026
Núm. CAS: 132244-31-6