tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61309-100G
APOSOR61309-100GEA 98.6 EUR
APOSOR61309-100G
tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate 97%
tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate
Formula: C₉H₁₉NO₄
MW: 205,26 g/mol
Densidad: 1,085 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862953
Núm. CAS: 103898-11-9