Piperidin-3-amine dihydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR6131-10G OR6131-25G OR6131-5G
APOSOR6131-10GEA 136 EUR
APOSOR6131-10G APOSOR6131-25G APOSOR6131-5G
Piperidin-3-amine dihydrochloride 95+%
Piperidin-3-amine dihydrochloride
Formula: C₅H₁₄Cl₂N₂
Pto. de fusión: 230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012773
Núm. CAS: 138060-07-8