4-Bromo-3-nitrobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61310-10G OR61310-1G OR61310-5G
APOSOR61310-10GEA 62.5 EUR
APOSOR61310-10G APOSOR61310-1G APOSOR61310-5G
4-Bromo-3-nitrobenzonitrilo 98%
4-Bromo-3-nitrobenzonitrilo
Formula: C₇H₃BrN₂O₂
Pto. de fusión: 116…121 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00982006
Núm. CAS: 89642-49-9