2-Sulphobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR61312-100G OR61312-25G OR61312-5G
APOSOR61312-100GEA 1060 EUR
APOSOR61312-100G APOSOR61312-25G APOSOR61312-5G
2-Sulphobenzoic acid 95%
2-Sulphobenzoic acid
Formula: C₇H₆O₅S
Pto. de fusión: 142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 632-25-7
UN: 3261
ADR: 8,III