6-Bromo-m-toluonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61314-100G OR61314-25G OR61314-5G
APOSOR61314-100GEA 261 EUR
APOSOR61314-100G APOSOR61314-25G APOSOR61314-5G
6-Bromo-m-toluonitrilo
6-Bromo-m-toluonitrilo
Formula: C₈H₆BrN
MW: 196.05 g/mol
Pto. de fusión: 61…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11040281
Núm. CAS: 42872-83-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III