Isopropylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Propan-2-amine hydrochloride, 2-Aminopropane Hydrochloride
OR61315-100G OR61315-25G OR61315-500G
APOSOR61315-100GEA 102 EUR
APOSOR61315-100G APOSOR61315-25G APOSOR61315-500G
Isopropylamine hydrochloride
Isopropylamine hydrochloride
Formula: C₃H₉N
Pto. de fusión: 139…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00050705
Núm. CAS: 15572-56-2
EINECS: 239-629-2