4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxy-7-methoxy-2H-chromen-2-one
OR61329-5G OR61329-1G
APOSOR61329-5GEA 200 EUR
APOSOR61329-5G APOSOR61329-1G
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 98%
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Formula: C₁₀H₈O₄
MW: 192,17 g/mol
Pto. de fusión: 263…265 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673700
Núm. CAS: 17575-15-4