L-Thr(Me)-OH
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
O-Methyl-L-Threonine, H-Thr(Me)-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid
OR61331-1G
OR61331-5G
OR61331-250MG
APOSOR61331-1GEA
39.3
EUR
APOSOR61331-1G
APOSOR61331-5G
APOSOR61331-250MG
L-Thr(Me)-OH
L-Thr(Me)-OH
Formula:
C₅H₁₁NO₃ Pto. de fusión: 213…215 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037767 Núm. CAS: 4144-02-9 |