1,2-Diamino-3-chlorobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61333-1G OR61333-5G OR61333-25G
APOSOR61333-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61333-1G APOSOR61333-5G APOSOR61333-25G
1,2-Diamino-3-chlorobenzene 97%
1,2-Diamino-3-chlorobenzene
Formula: C₆H₇ClN₂
Pto. de fusión: 27…29 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09881742
Núm. CAS: 21745-41-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III