1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61337-25G OR61337-5G OR61337-100G
APOSOR61337-25GEA 87 EUR
APOSOR61337-25G APOSOR61337-5G APOSOR61337-100G
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Formula: C₂₄H₂₂
Pto. de fusión: 180…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008529
Núm. CAS: 13280-61-0
EINECS: 236-285-5