5-Amino-1-ethylpyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61338-1G OR61338-5G
APOSOR61338-1GEA 0 EUR
APOSOR61338-1G APOSOR61338-5G
5-Amino-1-ethylpyrazole
5-Amino-1-ethylpyrazole
Formula: C₅H₉N₃
Pto. Ebullición: 92…94 °C/0,01mmHg
Pto. de fusión: 52…57 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010849
Núm. CAS: 3528-58-3