tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(hydroxymethyl)piperazine, 1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazine, 3-(Hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 3-(Hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate
OR61341-5G OR61341-1G OR61341-10G
APOSOR61341-5GEA 94.4 EUR
APOSOR61341-5G APOSOR61341-1G APOSOR61341-10G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₃
MW: 216,2774 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115304
Núm. CAS: 301673-16-5