6-Chloropyridazine-4-carboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61342-10G OR61342-1G OR61342-5G
APOSOR61342-10GEA 669 EUR
APOSOR61342-10G APOSOR61342-1G APOSOR61342-5G
6-Chloropyridazine-4-carboxylic acid 96%
6-Chloropyridazine-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15146792
Núm. CAS: 1256794-24-7