Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidone, 1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidone, 1-Cbz-3-pyrrolidinone, 1-Cbz-3-pyrrolidone, Benzyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 1-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidinone, 1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidinone
OR61344-10G OR61344-25G
APOSOR61344-10GEA 69.8 EUR
APOSOR61344-10G APOSOR61344-25G
Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219.2365 g/mol
Densidad: 1.1897 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001711
Núm. CAS: 130312-02-6