Methyl-4-(methylamino)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61348-100G OR61348-25G OR61348-5G
APOSOR61348-100GEA 323 EUR
APOSOR61348-100G APOSOR61348-25G APOSOR61348-5G
Methyl-4-(methylamino)benzoate
Methyl-4-(methylamino)benzoate
Formula: C₉H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 92…94 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00017198
Núm. CAS: 18358-63-9