5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR6135-1G
OR6135-5G
APOSOR6135-1GEA
24.4
EUR
APOSOR6135-1G
APOSOR6135-5G
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 97%
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formula:
C₈H₇N₃O Pto. de fusión: 237…242 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00126383 Núm. CAS: 1612-76-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...