Methyl-5-amino-2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}piperidin-1-yl)benzoate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR61360-1G OR61360-500MG
APOSOR61360-1GEA 671 EUR
APOSOR61360-1G APOSOR61360-500MG
Methyl-5-amino-2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}piperidin-1-yl)benzoate 95+%
Methyl-5-amino-2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}piperidin-1-yl)benzoate
Formula: C₁₈H₂₇N₃O₄
MW: 349,43 g/mol
Pto. de fusión: <50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18803532
Núm. CAS: 1280787-20-3