3-Chloro-5-cyano-2-pyridine carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61372-1G OR61372-500MG
APOSOR61372-1GEA 865 EUR
APOSOR61372-1G APOSOR61372-500MG
3-Chloro-5-cyano-2-pyridine carboxylic acid
3-Chloro-5-cyano-2-pyridine carboxylic acid
Formula: C₇H₃ClN₂O₂
MW: 182,57 g/mol
Pto. de fusión: 144 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14584817
Núm. CAS: 1200497-81-9