(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Aminopyrrolidine, N1-BOC protected, 1-Boc-3-Aminopyrrolidine
OR6139-25G OR6139-1G
APOSOR6139-25GEA 112 EUR
APOSOR6139-25G APOSOR6139-1G
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.25 g/mol
Densidad: 1.022 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01861220
Núm. CAS: 186550-13-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III