2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR61394-1G
OR61394-5G
APOSOR61394-1GEA
0
EUR
APOSOR61394-1G
APOSOR61394-5G
2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
Formula:
C₁₀H₁₀O₅ Pto. de fusión: 207…209 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00058468 Núm. CAS: 84969-24-4 |