6-Bromo-m-toluidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61400-100G OR61400-25G OR61400-500G
APOSOR61400-100GEA 66.7 EUR
APOSOR61400-100G APOSOR61400-25G APOSOR61400-500G
6-Bromo-m-toluidina 98%
6-Bromo-m-toluidina
Formula: C₇H₈BrN
MW: 186.05 g/mol
Pto. de fusión: 32…34 °C
Densidad: 1.486 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01806278
Núm. CAS: 53078-85-6