1-Nitro-2,3,4,5-tetraclorobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene
OR61402-25G OR61402-5G
APOSOR61402-25GEA 1830 EUR
APOSOR61402-25G APOSOR61402-5G
1-Nitro-2,3,4,5-tetraclorobenceno
1-Nitro-2,3,4,5-tetraclorobenceno
Formula: C₆HCl₄NO₂
MW: 260,89 g/mol
Pto. de fusión: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007064
Núm. CAS: 879-39-0
EINECS: 212-906-5