4-Chloro-5-methylpyrimidin-2-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-chloro-5-methylpyrimidine
OR61403-1G OR61403-5G
APOSOR61403-1GEA 82.8 EUR
APOSOR61403-1G APOSOR61403-5G
4-Chloro-5-methylpyrimidin-2-amine 98%
4-Chloro-5-methylpyrimidin-2-amine
Formula: C₅H₆ClN₃
MW: 143,58 g/mol
Pto. de fusión: 184…185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00725898
Núm. CAS: 20090-58-8