Triisopropilsilano 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR61408-100G OR61408-250G OR61408-25G
APOSOR61408-100GEA 43.5 EUR
APOSOR61408-100G APOSOR61408-250G APOSOR61408-25G
Triisopropilsilano 99%
Triisopropilsilano
Formula: C₉H₂₂Si
Pto. Ebullición: 166 °C
Densidad: 0,773 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009657
Núm. CAS: 6485-79-6
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR